Schlauch-Rollen PTFE, BOLA
Lieferant: Bohlender
S2010-41 S2010-42 S2010-50 S2010-60 S2010-64 S2010-65 S2012-10 S2012-26 S2012-30 S2012-32 S2012-40
BOHLS2010-41EA 200 CHF
BOHLS2010-41 BOHLS2010-42 BOHLS2010-50 BOHLS2010-60 BOHLS2010-64 BOHLS2010-65 BOHLS2012-10 BOHLS2012-26 BOHLS2012-30 BOHLS2012-32 BOHLS2012-40
Schlauch-Rollen PTFE, BOLA
Schläuche Transferschlauch
Durchscheinend bis milchig weißes Aussehen.
  • Nahezu universell chemisch resistent
  • Frei von extrahierbaren Stoffen
  • Physiologisch unbedenklich
  • Antiadhäsive Oberfläche
  • Sehr gutes Gleitvermögen und sehr gute dielektrische Eigenschaften
  • Sauerstoffgrenzindex über 95
  • Strahlungs- und witterungsbeständig
Perfekte Schläuche für aggressive und reine Flüssigkeiten und Gase. Sterilisierbar in ETO und in Autoklaven.
Zertifizierungen: Flammhemmend nach UL94V0.