Pipettierhelfer, accu-jet® S
Lieferant: Brand
26351 26352 26353 26350 26361 26362 26363 26360
612-6818EA 280.62 CHF
612-6818 612-6819 612-6820 612-6817 612-6822 612-6823 612-6824 612-6821
Pipettierhelfer, accu-jet® S
Pipetten Pipettierhelfer
Der accu-jet® S Pipettierhelfer bringt Vielseitigkeit und Ausdauer in Ihr Team. Es macht die Laborarbeit einfach, leicht und effizient, egal ob Sie mit Zellkulturen, in der Qualitätskontrolle oder in einem Pharmalabor arbeiten.
  • Präzise Steuerung für genaue Volumeneinstellung und heikle Zellkulturarbeiten
  • Integrierte Ruheposition
  • Service - freundlich und nachhaltig
  • Ergonomischer Handgriff und perfekt ausbalanciertes Design
  • Füllt eine 25-ml-Pipette bei maximaler Motordrehzahl in nur 3 Sekunden
  • Akku mit intelligenter Ladetechnik und zweifarbiger Ladeanzeige
  • Vier attraktive Farben
Precise pipetting of large and small volumes is easy due to single-handed control of pipetting speed for fast, powerful aspiration, accurate meniscus setting, or precise dispensing of small volumes. Thanks to the precise control, you always achieve the required volume spot-on when working with graduated or bulb pipettes. If you need extra power or precision, motor speed is controlled on the fly with one hand, choose between gravity-delivery (for pipettes calibrated 'to deliver') or powered blow-out delivery (for pipettes calibrated 'to contain').
Komfortable Funktionen unterstützen effizientes Arbeiten mit minimalen Unterbrechungen. Sie können in der Regel 8 Stunden ununterbrochen pipettieren, ohne nachzuladen (kontinuierliches Ansaugen und Zuführen mit einer 10-ml-Pipette), und der accu-jet® S kann während des Ladens verwendet werden. Auch in kurzen Pausen spart der accu-jet® S Zeit. Mit der integrierten Ruheposition können Sie das Gerät mit eingesetzter Pipette in Rückenlage auf die Tischplatte stellen. Das Instrument bleibt einsatzbereit und zugänglich, damit Sie Ihre Arbeit nach Belieben fortsetzen können.
Effizienter Umgang mit Ressourcen steht im Mittelpunkt des accu-jet® S. Es wurde entwickelt, um routinemäßige Serviceaufgaben wie den Membranfilterwechsel, den Adapterwechsel oder den Batteriewechsel für Sie einfach und unkompliziert zu gestalten. Dies und das robuste Design machen es zur perfekten Wahl für lange und zuverlässige Dienste. Das Ventilsystem stellt sicher, dass keine Dämpfe im Inneren des Instruments verbleiben, wodurch Korrosion verhindert wird. Der Membranfilter und das Rückschlagventil verhindern, dass versehentlich Flüssigkeit in das Gerät gelangt. Verpackung und Produktion verwenden nachhaltige Lösungen. Die Verpackung enthält mehr als 90% recyceltes Material und die Herstellung erfolgt aus erneuerbaren Quellen.