Homogenisationsbeutel, Whirl-Pak®
Lieferant: NASCO FORT ATKINSON
B01239WA B01421WA B01474WA
NASCB01239WAEA 1150 CHF
NASCB01239WA NASCB01421WA NASCB01474WA
Homogenisationsbeutel, Whirl-Pak®
Beutel Homogenisationsbeutel
Gemischte, reine Polyethylenfolie bietet außergewöhnliche Klarheit und überlegene Festigkeit für die Verwendung in Homogenisierern. HACCP-, EPA-, USDA- und FDA-zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.
  • Plus 1 Sterilisation, Sterilisation nach der Herstellung: Erhöhte Probenintegrität, perforierter Verschluss zur Wahrung der Sterilität
  • Durchgehende Randversiegelung: Maximaler Schutz gegen Auslaufen
Diese Tasche ist speziell für die Verwendung mit Homogenisierern konzipiert. Sie besteht aus extra schwerem Polyethylen und verfügt über spezielle Funktionen, die die Probenprüfung einfacher und effizienter machen.
Haltbarkeit ab Sterilisationsdatum auf der Sterilitätsdokumentation: 5 Jahre ab Sterilisationsdatum auf Ihrer Sterilitätsbestätigung.
Zertifizierungen: Zulassung durch USDA, FDA, EPA und HACCP. Lebensmittelecht.