Sterilisierte Filterbeutel, Whirl-Pak®
Lieferant: NASCO FORT ATKINSON
B01318WA B01348WA B01416WA B01547WA B01525WA B01488WA
432-0169EA 1150 CHF
432-0169 432-0170 432-0464 432-0471 432-0469 432-0468
Sterilisierte Filterbeutel, Whirl-Pak®
Beutel Homogenisationsbeutel
Nach der Herstellung sterilisiert und speziell für die Verwendung mit Homogenisierern entwickelt. HACCP-, EPA-, USDA- und FDA-zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.
  • Plus 1 Sterilisation, Sterilisation nach der Herstellung: Erhöhte Probenintegrität, perforierter Verschluss zur Wahrung der Sterilität
  • 330 Mikron Filterschicht zum Sammeln, Mischen, Pipettieren
  • Praktischer, beschriftbar Streifen für einfaches Beschriften
  • Durchstichsichere Verschlusslaschen: Innen- und Außenbänder für Langlebigkeit und Stabilität, Draht zum einfachen Öffnen, Ausgießen und