Sterilisierte Thiobeutel, Whirl-Pak®
Lieferant: NASCO FORT ATKINSON
B01040WA B01254WA B01402WA B01403WA B01603WA B01601WA
NASCB01040WAEA 132 CHF
NASCB01040WA NASCB01254WA NASCB01402WA NASCB01403WA NASCB01603WA NASCB01601WA
Sterilisierte Thiobeutel, Whirl-Pak®
Beutel Probenbeutel
Von der EPA zugelassen für nachhaltigere, effizientere mikrobiologische Wasserprobenbehälter. Eine kostengünstige, umweltfreundliche Alternative zu Behältern aus starrem Material.
  • Plus 1 Sterilisation, Sterilisation nach der Herstellung: Erhöhte Probenintegrität, perforierter Verschluss zur Wahrung der Sterilität
  • Thiosulfattablette im Beutel, spart dem Techniker Zeit
  • Optionaler Zwickelboden, für einfaches selbstständiges Stehen
  • Liquid Lock-Verschluss für sichere Proben jederzeit
  • Durchstichsichere Verschlusslaschen: Innen- und Außenbänder für Langlebigkeit