Sterilisierte Standardbeutel, Whirl-Pak®
Lieferant: NASCO FORT ATKINSON
B01009WA B00679WA B00736WA B01020WA B00990WA B00994WA B01027WA B01018WA B00992WA B01323WA B01063WA B01532WA
432-0166EA 264 CHF
432-0166 432-0162 129-0667 129-0668 432-0163 432-0165 432-0168 432-0167 432-0164 129-0670 129-0672 NASCB01532WA
Sterilisierte Standardbeutel, Whirl-Pak®
Beutel Probenbeutel
Gemischte, reine Polyethylenfolie bietet außergewöhnliche Klarheit, überlegene Festigkeit und wird nach der Herstellung sterilisiert, für Ergebnisse, denen Sie vertrauen können. HACCP-, EPA-, USDA- und FDA-zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.
  • Plus 1 Sterilisation, Sterilisation nach der Herstellung: Erhöhte Probenintegrität, perforierter Verschluss zur Wahrung der Sterilität
  • Durchstichsichere Verschlusslaschen: Innen- und Außenbänder für Langlebigkeit und Stabilität, Draht zum einfachen Öffnen, Ausgießen und Schließen
  • Öffnungslaschen: Für einfaches Öffnen, rutschfestes strukturiertes Tyvek
  • Durchgehende Randversiegelung: Maximaler Schutz gegen Auslaufen
  • Band geht über den Draht hinaus, um scharfe Enden zu vermeiden und einen stabilen Griff zu bieten, Drahtlaschen halten die Oberseite offen, um einfachen Zugang zum Hinzufügen oder Entnehmen von Proben zu ermöglichen, sorgenfreier, auslaufsicherer Verschluss für Probenintegrität
Beutel sollten nicht bei Temperaturen über 180 °F (82 °C) verwendet werden. Beutel können auf jede Temperatur eingefroren werden, sogar auf Temperaturen von flüssigem Stickstoff bis zu –346 °F (–210 °C) – nach dem Einfrieren ist eine sorgfältige Handhabung erforderlich. Die Kapazität wird gemessen, wenn der Beutel geschlossen und die Lasche dreimal umgefaltet ist. Volumen und Abmessungen sind ungefähr.
Haltbarkeit ab Sterilisationsdatum auf der Sterilitätsdokumentation: 5 Jahre ab Sterilisationsdatum auf Ihrer Sterilitätsbestätigung.
Zertifizierungen: Zulassung durch USDA, FDA, EPA und HACCP. Lebensmittelecht.