Filterpapier, gefaltet, Assistent®
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41260027 41260032 41260024 41260015
HECH41260027EA 78.2 CHF
HECH41260027 HECH41260032 HECH41260024 HECH41260015
Filterpapier, gefaltet, Assistent®
Filter Filterpapiere Qualitatives Filterpapier
Glatte und mittelschnelle Filterpapierbögen für die Analyse von Fetten geeignet (aufgrund geringer etherlöslicher Rückstände)
Zertifizierungen: Entsprechen DIN 53137.