Petroleumbenzin, 50…70 °C ≥90%, AnalaR NORMAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
88263.290EA
95.2
CHF
88263.290
88263.360
88263.460
Petroleumbenzin, 50…70 °C ≥90%, AnalaR NORMAPUR®
Petroleumbenzin
MDL Number:
MFCD00081849 CAS-Nummer: 64742-49-0 UN: 1268 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Readily carbonisable substances | passes test |
Density (20/4) | 0.654 - 0.670 |
Free acidity | max. 0.00008 meq/g |
Boiling range (50-70°C) (Vol%) | min. 90% |
Evaporation residue | max. 10 ppm |
Water | max. 100 ppm |