CO₂-Inkubator mit Führungsschienen für WHEATON®-Rollerflaschensystem, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
390-1592EA 41870 CHF
390-1589 390-1592 390-1588
CO₂-Inkubator mit Führungsschienen für WHEATON®-Rollerflaschensystem, WHEATON®
Brutschränke CO₂-Brutschränke
WHEATON® CO₂-Inkubatoren mit einem IR-CO₂-Sensor sind ideal für die tägliche Zellkulturarbeit und für die Verwendung mit dem WHEATON®-Rollerflaschensystem konzipiert.
  • Führungsschienen am Boden vereinfachen den Einbau von Rollerflaschensystemen
  • Vom Anwender konfigurierbare Regale - bis zu 30 Regale
  • Zur Temperaturgleichmäßigkeit entwickelt
  • Erholungszeit nach 30 Sekunden Türöffnung bei 37 °C beträgt weniger als 5 Minuten
  • CO₂-Erholzeit nach 30 Sekunden Türöffnung bei 5 Vol.%-CO₂ beträgt weniger als 5 Minuten
  • Großes Sichtfenster in der Tür (mit der Option für Doppelfenster)
  • Infrarot-Sensortechnologie zur Aufrechterhaltung einer CO₂-Konzentration von 0 bis 20% sowie USB-Anschluss und analoge 4 bis 20 mA-Buchse zur Datenprotokollierung der Temperaturwerte
WHEATON® CO₂-Inkubatoren sind für die tägliche Arbeit mit Zellkulturen geeignet.
Zertifizierungen: Entspricht UL- und CSA-Standards.
Zubehörinformationen: Inkubatorböden und Clips erlauben dem Anwender das Einrichten von Regalböden im Inkubator nach Ihren speziellen Bedürfnissen. Bitte beachten Sie, dass jeder Regalboden 4 Clips benötigt.