Kaliumcyanid ≥96,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
26803.180EA 88.8 CHF
26803.180 26803.230 26803.290 26803.460
Kaliumcyanid ≥96,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS analytisches Reagens
Kaliumcyanid
Formel: KCN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011397
CAS-Nummer: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White crystalline powder or crystals
Assay min. 96.0%
Chloride (Cl) max. 0.5%
Sulfate (SO4) max. 0.04%
Sulfide (S) max. 0.003%
Phosphate (PO4) max. 0.005%
Thiocyanate (SCN) passes test (limit about 0.02%)
Iron (Fe) max. 0.03%
Lead (Pb) max. 0.0002%
Sodium (Na) max. 0.5%