SPE-Säulen, PFAS, CHROMABOND
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
730283 730283.250
MANA730283EA 308 CHF
MANA730283 MANA730283.250
SPE-Säulen, PFAS, CHROMABOND
Chromatographiesäulen
Spezielle Phase zur SPE-Analyse. Zur Anreicherung von PFAS aus Wasser, Textilien und Sedimenten (kontaminierten Böden). Polymerkombinationsphase mit schwachem Anionenaustauscher, hochporöse, kugelförmige Partikel.
  • PFAS-Analyse
  • Moderne Polymerphase
  • Hervorragende Rückgewinnungsraten aufgrund der sphärischen Struktur der Partikel
  • Hochreines Material mit hoher Reproduzierbarkeit
Säulen aus Polypropylen (PP) mit Filterelementen aus Polyethylen (PE).