Reinstwassersysteme, arium® pro
Lieferant: Sartorius
H2OPRO-DI-T H2OPRO-UF-B H2OPRO-UF-T H2OPRO-UV-B H2OPRO-UV-T H2OPRO-VF-B H2OPRO-VF-T H2OPRO-DI-B H2OPRO-UV-BTOC H2OPRO-UV-TTOC H2OPRO-VF-BTOC H2OPRO-VF-TTOC
171-0394EA 8840 CHF
171-0394 171-0382 171-0384 171-0385 171-0387 171-0388 171-0390 171-0648 171-0558 171-0557 171-0561 171-0560
Reinstwassersysteme, arium® pro
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Arium® pro Typ I Wasseraufbereitungssysteme sind für anspruchsvolle Benutzer konzipiert und erfüllen alle Anforderungen an analysenreines Wasser, das sowohl für kritische Anwendungen als auch für Routineanalysen benötigt wird. Für zuverlässige und optimale Analyseergebnisse sind verschiedene Versionen erhältlich.
  • Kompaktes Design, flexibler Einsatz und problemlose Wartung
  • Innovative Bedienoberfläche aus Glas mit Touchfunktion
  • Dienst- und Alarmfunktionen mit Grafikanzeigen
  • Leitfähigkeitsmessung für Speise- und Produktwasser
  • Integrierte