Kalibriertes Thermoelement-Thermometer, H-B Durac®
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
B609010800 B609011000 B609011100 B609110200
620-2817EA 331 CHF
620-2817 620-2818 620-2819 620-2820
Kalibriertes Thermoelement-Thermometer, H-B Durac®
Thermometer Digitalthermometer
Die von H-B kalibrierten Thermoelement-Thermometer werden für die Temperaturmessung in der Life-Science-Forschung, in Öfen, Gasturbinenabgasen, Dieselmotoren und anderen industriellen Prozessen verwendet und bieten Messungen über einen breiten Temperaturbereich und die Möglichkeit, mehrere Sonden gleichzeitig zu verwenden.
  • Der große Temperaturbereich erlaubt die akkurate Überwachung bei extremen Temperaturen
  • Aufzeichnung von max/min/durchschittlicher Temperatur
  • Haltefunktion für Daten
  • Software-CD (wo enthalten) zum Sammeln und Aufzeichnen von Echtzeitdaten