Spritzenfilter, PP, Puradisc™, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
6785-1304 6786-2504 6788-1304 6788-2504 6790-2504
516-1232EA 1810 CHF
516-1232 514-8030 514-8032 516-1434 514-0237
Spritzenfilter, PP, Puradisc™, Whatman™
Filter Spritzenvorsatzfilter
Whatman Puradisc-Mikron-Spritzenfilter von Cytiva bieten eine vielseitige Lösung für analytische Probenvorbereitungsanforderungen. Sie sind in vielen verschiedenen Optionen erhältlich, um allen Laboranforderungen gerecht zu werden, und eignen sich gut für die routinemäßige Spritzenfiltration von Proben bis zu 100 ml für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) und Kapillarelektrophorese (CE).
  • Auswahl zwischen nicht sterilen Spritzenfiltern mit 13 mm oder 25 mm Durchmesser, passend zum