Magnetrührkupplungen, BOLA
Lieferant: Bohlender
C520-28 C520-24 C520-48
442-0759EA 1770 CHF
442-0759 442-0758 442-0760
Magnetrührkupplungen, BOLA
Rührkupplungen
PTFE/compound, Führungsrohr aus Glas. Die gasdichten Rührkupplungen sind ideal für PTFE-ummantelte Rührwellen von BOLA und sind zudem für gekürzte Rührwellen geeignet. Für hohe Geschwindigkeiten bis zu 1500 U/min. einsetzbar.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
  • Normschliff-Kern mit Mutter für müheloses Verschließen und Öffnen des Normschliffs
  • Höhe des Rührstabs um ±40 mm justierbar
  • Kompressionsvorrichtungen für die sichere Befestigung des Rührstabs und optimale Kraftübertragung
  • Keine Leckage oder Speichereffekte aufgrund eines nicht porösen, geschweißten Rotors
Leistungsstarke Übertragung von bis zu 90 Ncm. Die Einführlänge des Stabs ist 95 mm, die Antriebswelle hat einen äußeren Ø von 50 mm.
Powerful transmission of up to 90 Ncm. The insertion length of shafts is 95 mm and the drive shaft has an outer Ø of 50 mm.