Hand disinfectant, Desderman® Care
Lieferant: SCHÜLKE & MAYR GMBH
70002056 70002343 70002055
SCUE70002056EA 278 CHF
SCUE70002056 SCUE70002343 SCUE70002055
Hand disinfectant, Desderman® Care
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsgel für die Haut
Farbstoff- und parfümfreies alkoholisches Einreibepräparat zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion mit pflegendem Panthenol und Vitamin E.
  • Breites Wirkspektrum (inklusive Viruzid gemäß EN 14476)
  • Außergewöhnliches Hautgefühl durch eine innovative Hautpflege-Formel (ProPanthenol-Komplex + Vitamin E)
  • Pflegeeffekt der Hautpflegeformel klinisch bestätigt
  • Biozidprodukt
Hygienische Händedesinfektion (EN 13727 + EN 1500)
Chirurgische Händedesinfektion (EN 13727 + EN 12791)
Produkt wird unverdünnt angewendet. Während der Einwirkzeit bei derMore Product Information