Schnellkupplungen
Lieferant: S.C.A.T.
360179 360180 360183 360189 360190
SCTV360179EA 65 CHF
SCTV360179 SCTV360180 SCTV360183 SCTV360189 SCTV360190
Schnellkupplungen
Fittings und Verbinder
Einfaches und sicheres Verbinden von Kapillarschläuchen und SCAT Safety Caps unter Verwendung von Schnellkupplungen. Verbinden und Lösen mit einem „Klick“ - ohne Tropfen oder Luftblasenbildung. Das Ventil schließt automatisch beim Trennen. Dank der mitgelieferten PFA-Fittings lassen sich alle gängigen Schlauchdurchmesser anschließen.
  • Hergestellt aus chemisch beständigem glas-gefülltem Polypropylen, PEEK® Materialien
  • Auslaufschutz dank integrierter Absperrventile
  • Geschlossenes System für tropffreies Abtrennen bei sehr geringem Lufteinschluss
  • Minimiert Kontamination und kein Ausspülen von Luftbläschen aus dem System nötig
  • Passend für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,3/3,2 mm
  • Nutzerfreundliches, ergonomisches Design, ermöglicht eine sichere Verbindung
  • Vakuum Druckfestigkeit bis zu 15 psi, 1,0 bar
Die Schnellkupplung-Sets sind zum Verbinden von 2 Kapillaren (Set 1) oder einem Kapillar und einer SCAT Safety Cap (Set 2) geeignet.