FLEX Starter Sets, SymLine®
Lieferant: S.C.A.T.
106690 106691 106694
SCTV106690EA 233 CHF
SCTV106690 SCTV106691 SCTV106694
FLEX Starter Sets, SymLine®
Sicherheitsbehälter
Das flexible Abfallentsorgungssystem für HPLC-Arbeitsplätze. Mit nur wenigen Grundelementen lässt sich das modulare System an nahezu jeden Arbeitsplatz anpassen.
  • Einfache Installation, Tisch- oder Wandmontage möglich
  • Das modulare Do-It-Yourself-System ist so konzipiert, dass es für jeden Arbeitsplatz geeignet ist
  • Ein Minimum an Komponenten, mit vielen Einsatzmöglichkeiten
  • Jederzeit flexibel integrierbar; schnelle Reaktion auf Veränderungen im Labor
  • Ob zusätzliche Arbeitsplätze oder eine Neuinstallation an einem anderen Ort, das System kann angepasst werden
  • Antistatisch und lösungsmittelbeständig
  • Elektrisch leitfähiger Kunststoff sorgt für sichere Erdung, um Zündgefahren zu vermeiden
Das modulare System SymLine® FLEX passt in praktisch jeden HPLC-Arbeitsplatz. Es benötigt nur noch einen einzigen Entsorgungsbehälter. Es müssen keine weiteren, umständlich platzierten Abfallbehälter im Arbeitsbereich verwendet werden. Die flexible Tischinstallation erlaubt es, an jeder beliebigen Stelle Anschlüsse an vorhandene Geräte vorzunehmen. Die sich daraus ergebende Höhe ergibt dann das erforderliche Gefälle, das zu einem sicheren Abfluss der Flüssigkeit nach unten führt. Die Tischmontage ist für verschiedene Tischplattenstärken möglich, und die erforderlichen Anbauteile können ohne Werkzeug an der Tischplatte installiert werden. Das Rohrsystem kann je nach Bedarf verlängert oder verkürzt werden. Alle Rohrleitungen sind miteinander kompatibel und können leicht miteinander verbunden werden. Durch die zentrale Sammelstelle für Lösungsmittelabfälle wird der Arbeitsbereich nicht behindert; die Flüssigkeiten werden sicher an einem zentralen Punkt aufgefangen.
Die daraus resultierende Höhe ergibt dann das erforderliche Gefälle, das zu einem sicheren Abwärtsfluss der Flüssigkeit führt. Eine Tischmontage ist für verschiedene Tischplattenstärken möglich, und die erforderlichen Anbauteile können ohne Werkzeug an der Tischplatte installiert werden. Das Rohrsystem kann je nach Wunsch verlängert oder verkürzt werden. Alle Rohre sind untereinander kompatibel und können leicht miteinander verbunden werden.
Bestellinformation: Das Premium Set beinhaltet:
1× SCTV106688 - Grundrohr
1× SCTV106423 - Blindstopfen für Rohr
1× SCTV106568 - SymLine FlexTube
1× SCTV106475 - Absperrung, gewinkelt
1× SCTV490336 - Abluftfilter M, V3.0
1× SCTV107624 - Versetzter Adapter 90° für Abgasfilter
1× SCTV106480 - Sicherheitsabfallkappe, S60/61
2x SCTV107953 - Kanister 10 L, S60/61
1× SCTV117986 - Auffangwanne mit Bodeneinsatz
1× SCTV108176 - Erdungskabel
1 x SCTV108050 - Signalkabel für elektronische Füllstandskontrolle
1 x SCTV108087 - Signalkasten T1 - EU
Das Standard Starter Set beinhaltet:
1× SCTV106688 - Basisrohr 32
1× SCTV106423 - Blindstopfen für 32er-Rohr
1× SCTV106568 - SymLine FlexTube
1× SCTV106475 - Absperrung, gewinkelt
1× SCTV490336 - Abluftfilter M, V3.0
1× SCTV306482 - Sicherheitsabfallkappe, S60/61
2x SCTV108042 - Kanister 10 L, S60/61
1× SCTV117986 - Auffangschale mit Bodeneinsatz
1× SCTV108176 - Erdungskabel