Micro-Dispenser, Piccolo 1 und 2
Lieferant: VITLAB
1610501 1611506 1610503 1610504 1610502 1610506 1611503 1611508
613-1254EA 399 CHF
613-1254 613-1260 613-1256 613-1257 613-1255 613-1258 613-1259 613-1261
Micro-Dispenser, Piccolo 1 und 2
Flaschenaufsatz-Dispenser
Für die Dosierung kleinster Mengen von Flüssigkeiten in allen Bereichen der biochemischen und medizinischen Forschung.
  • Rückstellmechanismus saugt das Volumen automatisch wieder nach
  • Einwegspitzen sind nicht erforderlich
  • Kann mit nur einer Hand bedient werden
  • Der Druckknopf zur Volumendosierung wird wie bei einer Pipette mit dem Daumen niedergedrückt
  • Die Ausstoßkanüle ist um 360° drehbar und kann stets optimal zum Flaschenetikett ausgerichtet werden
Die Piccolo-Dispenser eignen sich insbesondere für das Dosieren langer Serien. Um eine sehr hohe Chemikalienbeständigkeit und ein breites Anwendungsspektrum zu gewährleisten, kommen nur hochwertige Materialien wie PTFE, PFA, ETFE, FEP, Borosilikatglas und Platin-Iridium mit dem Medium in Kontakt.
Lieferumfang: Wird mit Montageschlüsseln und einer Bedienungsanleitung geliefert.