Laborkühlschränke im Kompaktformat, Mediline
Lieferant: Liebherr
LKUV1610 LKUV1613
471-0486EA 2100 CHF
471-0486 471-1051
Laborkühlschränke im Kompaktformat, Mediline
Kühlschränke
Die Mediline Laborkühlschränke mit Comfort-Regler bieten maximalen Lagerplatz auf einer Grundfläche von 60 cm. Die Unterbaumodelle sind 820 mm hoch und passen praktisch unter jede Arbeitsfläche. Diese Geräte erfüllen die hohen Anforderungen an die Laborkühlung.
  • Elektronische Temperatursteuerung mit Regelgenauigkeit von 0,1 °C
  • Temperaturleistungs-Diagramm auf Anfrage verfügbar
  • Akustische und visuelle Alarme bei Türöffnung und Temperaturabweichung (einstellbar)
  • RS485-Schnittstelle und potentialfreier Kontakt für zentrale Überwachung
  • Innenbeleuchtung mit Schalter bei Modellen mit Glastüren, LKV 3913 mit LED-Beleuchtung
Das Umluftkühlsystem sorgt zusammen mit dem genauen elektronischen Reglersystem für eine große Temperaturkonstanz und gleichmäßige Temperaturverteilung im Innenraum. Die Temperatursteuerung speichert die maximal und minimal aufgetretenen Innenraumtemperaturen, die letzten drei Temperaturalarme und Netzausfallereignisse sowie Uhrzeit, Datum und Dauer des Alarms. Auf dem digitalen Display werden die genaue Temperatur und der Betriebsstatus angezeigt. Ein sekundärer Sicherheitsthermostat schützt den Inhalt vor dem Gefrieren. Verwendetes Kältemittel: Kohlenwasserstoff.
Temperaturbereich: 3 bis 16 °C.