VWR®, Transport- und Lagerbehälter, Mehrzweck-Box
Lieferant: VWR Collection
216-2378EA 81.1 CHF
216-2378 216-2379 216-2380 216-2381 216-2383 216-2382
VWR®, Transport- und Lagerbehälter, Mehrzweck-Box
Boxen Transportboxen
Aus transparentem, nicht recyceltem Polypropylen, das für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist. Die Mehrzweck-Boxen sind starke, transparente Kunststoffbehälter, die zum Verpacken, Aufbewahren und Transportieren einer Vielzahl von Produkten, einschließlich Lebensmitteln, verwendet werden kann.
  • Transparentes Material macht die Inhalte gut sichtbar
  • Hygienisch glatte Wände für eine einfache Reinigung
  • Lebensmitteltauglich, tiefkühlgeeignet und spülmaschinenfest
  • Geeignet für die Lagerung bei –25 bis +95 °C
  • Bei geschlossenem Deckel aufeinander stapelbar, bei Nichtgebrauch ohne Deckel ineinander schachtelbar
  • 90% Platzersparnis bei leerem Behälter
  • Deckel kann mit Clip-Griffen fixiert werden
Je nach Bedarf in groß, mittel und klein erhältlich. Die ergonomischen Clip-Griffe sorgen für einen komfortablen Griff und sicheren Halt bei Lagerung und Transport, und die Deckel bieten perfekte Stabilität beim Stapeln.