Lymphozyten-Trennmedium, VWR®
Lieferant: VWR Chemicals
392-0431EA
24.9
CHF
392-0431
392-0432
Lymphozyten-Trennmedium, VWR®
Zellkulturmedien
Lymphozyten-Trennmedium ist ein Dichtegradientenmedium zur Isolierung mononukleärer Zellen aus peripherem Blut, Nabelschnurblut und Knochenmark.
- Wie Ficoll™, hat das Lymphozyten-Trennmedium von VWR®:
- Eine optimierte Dichte von 1,077 g/ml
- Granulozyten und Erythrozyten setzen sich unter der Medienschicht ab
- Mononukleare Zellen werden oben auf der Schicht isoliert
Entwickelt, um Lymphozyten durch Zentrifugation einfach und schnell aus Vollblut zu isolieren, sobald diese verdünnt und mit einem Antikoagulans oder Defibrinierungsmittel behandelt wurden.