Realtime-PCR-Kit für Legionella spp. (ISO/TS 12869)
Lieferant: Avantor
VWR®
M01010KCEA 782 CHF
M01010KC
Realtime-PCR-Kit für Legionella spp. (ISO/TS 12869)
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
Echtzeit-PCR-Kit zur Erkennung von Legionella spp. in Umweltproben (ISO/TS 12869). Kit enthält alle nötigen Reagenzien für 100 Reaktionen. Dieses Produkt ermöglicht eine schnelle und effiziente Erkennung und Quantitätsbestimmung von Legionella spp.
  • Optimale Leistung bei einer Vielzahl von Wasserproben
  • Workflow kompatibel mit ISO 11731:2017
  • Thermisch sehr stabile Reagenzien
  • Proben mit sehr effektiven Quenchern
  • Uracil-DNA Glycosylase (UDG) vermeidet Übertragungskontaminationen von anderen PCR
  • Interne Positivkontrolle zum Nachweis von Amplifizierungshemmern und falsch negativen Ergebnissen
  • Kompatibel mit Thermocyclern der neuesten Generation
  • Kompatibel mit Viability-PCR-Prozeduren
Echtzeit-PCR-Kit zur Erkennung und Quantitätsbestimmung von Legionella spp. in Trinkwasserproben und allen Typen von Binnengewässern (behandelt und unbehandelt) Es entspricht den in ISO/TS 12869 festgelegten technischen Vorgaben für Wasserqualität und der Erkennung und Quantitätsbestimmung von Legionella spp. und/oder Legionella pneumophila durch Konzentration und genetische Amplifikation in der quantitativen Polymerase-Kettenreaktion (qPCR). Es kann auch verwendet werden, um verdächtige, in selektiven Kulturmedien isolierte, Kolonien zu bestätigen. Proben und PCR-Primer entsprechen den Empfehlungen in der technischen Spezifikation für Legionella spp.
Zertifizierungen: Gemäß ISO/TS 12869.
Bitte beachten Lagerung bei -20ºC