GC-Säulen J&W CP-Sil 24 CB
Lieferant: VARIAN
CP7821 CP7824 CP7832 CP7834 CP7871 CP7834I5 CP7831 CP7820 CP7822 CP7822I5 CP7830 CP7871I5
VARICP7821EA 1250 CHF
VARICP7821 VARICP7824 VARICP7832 VARICP7834 VARICP7871 VARICP7834I5 VARICP7831 VARICP7820 VARICP7822 VARICP7822I5 VARICP7830 VARICP7871I5
GC-Säulen J&W CP-Sil 24 CB
Chromatographiesäulen
CP-Sil 24 CB ist eine Säule mittlerer Polarität ohne Cyanogruppen, was sie ideal für die Verwendung mit ECD und perfekt für die Bestätigung in der Arzneimittel- und Pestizidanalyse macht.
  • Phenyl 50 %/50 % Dimethylpolysiloxan
  • Mittlere Polaritätsphase
  • Besonders geeignet für die Analyse von Aminen, Medikamenten und Pestiziden
  • Ideal für die Analyse mittels ECD
  • Hervorragende Bestätigungssäule in Kombination mit CP-Sil 5 CB oder CP-Sil 8 CB
J&W CP-Sil 24 CB ist eine mittelpolare Phase mit 50 % Phenyl und 50 % Dimethylpolysiloxan ohne Cyanogruppen, was sie ideal für die Verwendung mit ECD macht. Die Säule erzeugt perfekte Peakformen für Amine, wie die grobe Testmischung zeigt. Sie eignet sich besonders für die Analyse von Arzneimitteln und Pestiziden und ist in Kombination mit CP-Sil 5 CB oder CP-Sil 8 CB eine hervorragende Bestätigungssäule.