VWR®, Flaschen, enghalsig, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
215-2327EA 67 CHF
215-2327 215-2329 215-2328 215-2330 215-2337 215-2338 215-2325 215-2326 215-3275
VWR®, Flaschen, enghalsig, mit Schraubverschluss
Flaschen Glasflaschen
Braunes Borosilikatglas 3.3 mit PP-Schraubverschluss und Ausgiessring.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Rund, mit Graduierungen, DIN GL 45-Gewinde, Ausgiessring und blauem Schraubverschluss aus PP. Braunes Glas zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.
Das externe Auftragen der Farbe sorgt für unveränderte Glaseigenschaften im Innern der Flasche.
Zertifizierungen: ISO 4796