Explosionsgeschütze MediLine Laborkühlschränke mit ATEX-Zulassung, LKexv und LKUexv
Lieferant: Liebherr
Mediline
471-0485EA 2000 CHF
471-0485 471-1300 471-0484
Explosionsgeschütze MediLine Laborkühlschränke mit ATEX-Zulassung, LKexv und LKUexv
Kühlschränke
Diese explosionsgeschützten Laborkühlschränke besitzen eine Umluftkühlung mit einem elektronischen Steuersystem, das eine hohe Temperaturgenauigkeit und eine gleichmäßige Temperaturverteilung garantiert. Sie sind somit zur Lagerung explosiver und hoch entzündlicher Stoffe geeignet.
  • Getestet gemäß ATEX-Direktive
  • Elektronische Temperatursteuerung mit Regelgenauigkeit von 0,1 °C
  • Vorgebohrte Anschlüsse
  • Abschließbare, selbstschließende Türen mit wechselbarem Türanschlag
  • Optischer und akustischer Alarm bei Türöffnung und Temperaturabweichung (einstellbar)
  • RS485-Schnittstelle und potentialfreier Kontakt für zentrale Überwachung
Die Temperatursteuerung speichert die maximal und minimal aufgetretenen Innenraumtemperaturen, die letzten drei Temperaturalarme und Netzausfallereignisse sowie Uhrzeit, Datum und Dauer des Alarms. Auf dem digitalen Display werden die genaue Temperatur und der Betriebsstatus angezeigt. Ein sekundärer Sicherheitsthermostat schützt den Inhalt vor dem Gefrieren. Verwendetes Kältemittel: Kohlenwasserstoff. Das Tauwasser wird in einer Schale gesammelt; diese muss manuell entleert werden.
Alle Liebherr Laborkühlschränke mit explosionsgeschütztem Innenraum sind gemäß der ATEX-Direktive getestet. Sie haben einen Innenraum der Zone II nA für Gase unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen der Materialkategorie 3G. Sie sind somit geeignet zur Lagerung explosiver und hoch entzündlicher Stoffe.
Temperaturbereich: +3 bis +16 °C