Verbindungsstücke mit GL-Gewinde
Lieferant: Bohlender
D538-18 D540-18 D539-18 D541-18 D539-14 D540-14 D541-14 D538-14 D539-25 D538-32 D539-32 D540-25 D538-25 D539-45 D538-45 D541-25 D540-32 D540-45
229-0010EA 38.1 CHF
229-0010 229-0055 229-0052 229-0258 229-0051 229-0054 229-0257 229-0000 229-0053 229-0251 229-0253 229-0056 229-0106 229-0254 229-0252 229-0259 229-0255 229-0256
Verbindungsstücke mit GL-Gewinde
Fittings und Verbinder
PTFE
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Druckfest bis max. 10 bar, vakuumtauglich
Verbindungsstück mit 2,3 oder 4 GL-Gewinden. Zum Verteilen von Flüssigkeiten oder Gasen. Als Reduzierung zur Verbindung verschiedener Rohr- oder Schlauchaußendurchmesser.