Adapters, swivelling screw fittings for GL threads, BOLA
Lieferant: Bohlender
D690-38 D690-24 D690-34 D690-50
201-0267EA 109 CHF
201-0267 201-0272 201-0273 201-0274
Adapters, swivelling screw fittings for GL threads, BOLA
Fittings und Verbinder
Schraubkappe aus PPS, Innenteile aus PTFE.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −50 bis +250 °C
  • Druckbeständig bis max. 5 bar, vakuumtauglich
Zum Einführen von Fühlern, Rohren und Schläuchen in Gefäße mit GL-Gewinde. Zur Vermeidung von Kontakten mit Rührwellen etc.
Fühler, Rohre oder Schläuche werden zunächst durch die Verschraubung geführt. Die Verschraubung wird auf den GL-Stutzen aufgeschraubt und das eingeführte Element in der gewünschten Position fixiert.