Kryoboxen, Corning®
Lieferant: Corning
431119 431120 431121
734-1877EA 209 CHF
734-1877 734-1878 734-1879
Kryoboxen, Corning®
Boxen Kryoboxen
PC, autoklavierbar
  • Wiederverwendbar
  • Rillen seitlich am Behälter sorgen für besseren Halt beim Tragen von Handschuhen
  • Transparenter Deckel mit numerischer Gitterteilung
Für die meisten Kryoröhrchen geeignet.
These boxes feature a large marking spot and a clear polycarbonate lid that can be labelled to show vial contents. They are stackable and are available in two formats: 81-place boxes which will hold internally and externally threaded vials; and 100 count boxes, which will hold internally threaded vials.
These cryogenic storage boxes areMore Product Information