Mehrfachverteiler mit Hahn für Flaschen mit GL 45 Gewinde, BOLA
Lieferant: Bohlender
D616-08 D616-16
201-0298EA 215 CHF
201-0298 201-0297
Mehrfachverteiler mit Hahn für Flaschen mit GL 45 Gewinde, BOLA
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PPS-Schraubverschluss, schwarz, Verteilerkörper aus PTFE.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −20 bis +110 °C
  • Vakuumtauglich
Zur Entnahme bzw. Einfüllen von aggressiven oder reinen Flüssigkeiten. Zum Einführen von Schläuchen, Rohren und Sonden in Gefäße mit optional erhältlichen Laborverschraubungen (z.B. 229-0090). Ein Absperrhahn an jedem Anschlusshals. Durch die Hähne können keine Schläuche eingeführt werden. An die Bohrungen mit Presspassungen können aber Schläuche mit Außendurchmesser 6 mm aufgesteckt und eine Verbindung zum Gefäßboden hergestellt werden.