Schliffmanschetten für Kugelschliffe, BOLA
Lieferant: Bohlender
H934-02 H934-04 H934-06 H934-08 H934-12 H934-16 H934-18 H931-10 H931-04 H931-06
201-1308EA 10.3 CHF
201-1308 201-0289 201-0288 201-0287 201-0286 201-1309 201-1317 271-4227 201-1300 201-1306
Schliffmanschetten für Kugelschliffe, BOLA
Normschliff-Manschetten und Faltenbälge Schliffmanschetten
Schliffmanschetten für Kugelschliffe, PTFE, mit überstehendem Griffbund und Dichtringen auf der Außenseite, hochvakuumfeste Abdichtung. Robuste Konstruktion für den Dauergebrauch.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −200 bis 250 °C
  • Geeignet für Vakuum, wiederverwendbar