Mehrfachverteilerkappen für Kanister, S-Gewinde mit GL-Gewindeanschlüssen, BOLA
Lieferant: Bohlender
D760-16 D760-24
201-0292EA 270 CHF
201-0292 201-0291
Mehrfachverteilerkappen für Kanister, S-Gewinde mit GL-Gewindeanschlüssen, BOLA
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PTFE.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung.
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Autoklavierbar (121 °C)
Schraubverschluss aus glasfaserverstärktem PTFE, passend für Behälter mit S 55- oder S 60-Gewinde. Beweglicher Verteilerkörper mit GL-Anschlusshälsen aus PTFE. Zum Entnehmen und Befüllen aggressiver oder reiner Flüssigkeiten sowie zum Einführen von Schläuchen, Rohren und Sonden in Container.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Lieferumfang:
Order Now