Gaswaschflaschenaufsatz für Flaschen mit GL-Gewinde, BOLA
Lieferant: Bohlender
N1660-14 N1660-24
201-0284EA 209 CHF
201-0284 201-0285
Gaswaschflaschenaufsatz für Flaschen mit GL-Gewinde, BOLA
Flaschen Gaswaschflaschen
Schraubkappe aus PP, schwarz/blau, Grundkörper PTFE und FEP-Gaseinleitungsrohr/Gasverteiler.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Vakuumtauglich
Widerstandsfreie Gas- Zu- und Ableitung mit hartwandigen Schläuchen (z.B. PTFE), die über optional erhältliche Laborverschraubungen (z.B. 229-0096) an den beiden GL-Gewindestutzen GL 18 angeschlossen werden. Für elastische Schläuche bitte GL-Schrauboliven verwenden. Kürzen des Steigrohres auf Wunschlänge möglich. Die Überwurf-Schraubkappe lässt sich unabhängig vom Grundkörper bewegen und die komplette Einheit somit ohne Demontage der angeschlossenen Schläuche von der Flasche lösen oder wieder festschrauben. Passend für Flaschen mit GL 45 oder GLS 80 Gewinde und einem Volumen von 100 bis 5000 ml. Länge des Gaseinleitungsrohres: 300 mm.