Adapter, Normschliff auf GL-Gewinde, BOLA
Lieferant: Bohlender
D734-40 D734-44
201-0294EA 66.1 CHF
201-0294 BOHLD734-44
Adapter, Normschliff auf GL-Gewinde, BOLA
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
Schraubkappe PPS (Polyvinylsiloxan), schwarz mit Schliffeinsatz aus PTFE.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von –50 bis +250 °C
  • Vakuumtauglich
Zur Montage von Bauteilen mit Normschliff (Kühler, Rührverschlüsse etc.) auf Glasflaschen oder GL-Gewindestutzen. Schraubkappe mit beweglichem Schliffeinsatz. Der Verteilerkörper lässt sich unabhängig von der Schraubkappe bewegen. Der komplette Aufbau kann ohne vorherige Demontage problemlos auf ein anderes Gefäß aufgesetzt werden, montierte Schläuche können nicht knicken oder verzwirbeln.