Zertifizierte Referenzmaterialien für die Standardisierung volumetrischer Lösungen
Lieferant: VWR Chemicals
88395.060EA
87.6
CHF
88395.060
88396.050
88397.060
88398.080
88399.080
88400.080
88401.100
88402.080
88403.080
88404.080
88405.100
Zertifizierte Referenzmaterialien für die Standardisierung volumetrischer Lösungen
Standards
Organische Standards
CRM - sekundäre Referenzmaterialien, vorgesehen für die Standardisierung von volumetrischen Lösungen gemäß der Pharmakopöe (Ph. Eur. und USP). Diese volumetrischen Standards werden aus hochreinen Salzen hergestellt. Der zertifizierte Massenanteil wurde durch klassische Analyse nach ISO/IEC 17025 bestimmt. Homogenitäts- und Stabilitätsstudien werden gemäß den Anforderungen von ISO 17034 und ISO Guide 35 durchgeführt. Alle volumetrischen Standards sind auf SI rückführbar (NIST NIST).
- Hohe Reinheit verhindert mögliche Titrationsinterferenzen
- Genau festgelegter Inhalt verringert methodenbedingte Fehler
- Das mit jedem Standard gelieferte, vollständige Analysezertifikat dient zur Qualitätssicherung
- Rückführbar auf NIST oder BAM-Standards
Zertifizierungen: ISO 17025 / 17034