VWR® BagMixer® 400, Labormixer
Lieferant: VWR
VWR®
710-2143EA 3645 CHF
710-2143
VWR® BagMixer® 400, Labormixer
Homogenisatoren Laborhomogenisatoren
VWR® Star Blender 400 Silent sind äußerst effiziente Labormixer für die Vorbereitung von festen Proben für die Mikrobiologie. Mit einem sterilen Beutel garantieren sie eine optimale bakterielle Extraktion in weniger als 60 Sekunden und eliminieren alle Risiken von Kreuzkontamination.
  • Die Tür öffnet sich bis zum einem Winkel von 270° und die Paddel stoppen am Ende des Mischvorgangs nebeneinander für eine einfache Entnahme der Beutel
  • Herausnehmbare Paddel und Edelstahlkonstruktion für eine leichte Reinigung
  • Einfache Steuerung der Mischdauer, -leistung und -geschwindigkeit
  • Q-Tight®, spezielles Verschlusssystem zur Verminderung von Flüssigkeitsverlusten von der Beuteloberseite