VWR®, Gravimetrischer Verdünner, 5 kg, Roboterarm
Lieferant: VWR
VWR®
710-2122EA 6315 CHF
710-2122 710-2123
VWR®, Gravimetrischer Verdünner, 5 kg, Roboterarm
Verdünner Gravimetrische Verdünner
Gravimetrische Verdünner werden für die Verdünnung der Probe vor der mikrobiologischen Analyse verwendet. Der Roboterarm am 5-kg-Modell für die einfache Probeneinführung, vermeidet Kontamination und spart Zeit.
  • Mit einer oder zwei Pumpen verfügbar
  • Komplett aus Edelstahl gefertigt mit einem innovativen Design
  • Ultraflaches Profil für den einfachen Einsatz unter Laminar Flow
  • Die Zeit um eine 375 g Probe auf 1/10 zu verdünnen beträgt <80 s (mit Booster-Kit im Schnellmodus)
  • <1% des Probengewichts
  • Nur <1% der Dosierung (im Standard- oder Präzisionsmodus)
  • Pumpen von Watson Marlow® bieten höchste Qualität
  • Der Beutel wird mit dem Beutelhalter verwendet
Einfache Bedienung mit abnehmbarer Tropfschale für eine leichte Reinigung. Es ist ein präzises Gerät, das den neuesten internationalen Normen entspricht. Der Verdünner wurde entwickelt, um die Arbeit in einer mikrobiologischen Sicherheitsumgebung zu erleichtern.
Ein intuitiver Status-Indikator. Der Grad der Genauigkeit der fertigen Verdünnung wird wie folgt angezeigt: Grün >98%, orange >95% oder rot <95%. Die Anzeige wechselt auf Blau, wenn die Waage nicht stabil ist, und weist Sie darauf hin, auf die Stabilisierung zu warten.
Er verfügt über einen Datenexport auf einen Drucker, einen USB-Computeranschluss und Datenexport über die Software sowie Excel™-Dateiexport von der Software.
Zertifizierungen: Gemäß ISO 7218, ISO 6887-1 und FDA BAM Standards.
Bestellinformation: Zusätzliches Zubehör ist erhältlich; Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Avantor-Vertreter.
Lieferumfang: Lieferung mit 1 oder 2 Pumpen, Tropfschale 400, Schutzplatte für Düsen, Dosiereinheit (GL 45 - Ø 6,4 mm) 1 pro Pumpe, USB-Kabel, Überwachungssoftware, Set mit Netzkabeln (EU, UK, CH), Beutelhalter 400 für Verdünner, Bedienungsanleitung, Konformitätszertifikat, Set mit 10 Klebegummis und Inbusschlüssel.