Supelco® Ascentis® Express PAH HPLC-Säulen
Lieferant: Merck
53551-U 53555-U 53556-U 53513-U 53532-U 53533-U 53534-U 53535-U 53538-U 53539-U 53540-U 53541-U 53550-U
53551-UEA 585 CHF
53551-U 53555-U 53556-U 53513-U 53532-U 53533-U 53534-U 53535-U 53538-U 53539-U 53540-U 53541-U 53550-U
Supelco® Ascentis® Express PAH HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Ascentis® Express PAH ist eine C18-gebundene Phase ohne Endkappen mit einem proprietären Herstellungsprozess, der auf der bewährten Fused-Core®-Technologie basiert, um eine schnelle und effiziente Trennung von PAH-Verbindungen zu ermöglichen.
  • 2,7 µm große Fused-Core®-Partikel sorgen für zuverlässige und hocheffiziente Trennungen und einen geringeren Säulengegendruck im Vergleich zu Partikeln unter 2 µm
  • Hervorragende Eignung für UV-, Fluoreszenz- und MS-Detektion
  • Anwendungsbezogene Chargenanalyse und Einzelsäulen-Leistungstests
Ascentis® Express PAHMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
Anwendung The target analytes include polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), acids, bases, and zwitterionic compounds.
Kohlenstoffbelastung 9,9%
Endcapped Nein
Max. Druck 600 bar
pH-Bereich 2 - 9
Surface area 135 m²/g
USP-Code L1