J.T.Baker® Platte, Streifen mit Verdünnungsröhrchen SW
Lieferant: Avantor
J.T.Baker®
43001-0031EA 67.5 CHF
43001-0031
J.T.Baker® Platte, Streifen mit Verdünnungsröhrchen SW
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
Für die Verwendung mit Dynex DSX und DS2 Instrumenten geeignet. Tiefe 8-Well Platten mit Reservoir.
  • Streifen mit 8 Wells
  • Aus PP hergestellt