J.T.Baker® Platte 384
Lieferant: Avantor
43004-0120EA 219 CHF
43004-0120 43004-0200
J.T.Baker® Platte 384
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
Verfügbar in PP für automatische Screening- und Lagersysteme.
  • Alphanumerische Kodierung hilft bei der Identifikation der Proben
  • Quadratische Wells ermöglichen ein größeres Volumen
  • V-Boden für eine hohe Probenverwertung
  • Hoher Rahmen (3 mm) zum stabilen und rutschfesten Stapeln
J.T.Baker® Platte 384 ist bestens für kleine Probenvolumen geeignet.