GC-Säulen J&W CP-Wax 52 CB
Lieferant: VARIAN
CP7178 CP7743I CP7698I CP7791I CP7658II5 CP8713II5 CP7773II5 CP8073II5 CP7723II5 CP7673II5 CP7773I CP7668I CP8718I
VARICP7178EA 1450 CHF
VARICP7178 VARICP7743I VARICP7698I VARICP7791I VARICP7658II5 VARICP8713II5 VARICP7773II5 VARICP8073II5 VARICP7723II5 VARICP7673II5 VARICP7773I VARICP7668I VARICP8718I
GC-Säulen J&W CP-Wax 52 CB
Chromatographiesäulen
CP-Wax 52 bietet eine höhere Auflösung von Analyten mit niedrigem Siedepunkt und ist ideal für eine Vielzahl von EPA- und ASTM-Methoden.
  • Polyethylenglykol (PEG)-Phase
  • Hohe Polarität- bietet Trennungen für ein breites Anwendungsspektrum
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit der Inertheit von Säule zu Säule
  • Scharfe und symmetrische Peakformleistung für aktive polare Verbindungen
  • Geklebt und vernetzt; mit Lösungsmittel abwaschbar
CP-Wax 52 CB GC-Säulen haben aufgrund der umfassenden Vernetzung eine niedrigere Mindesttemperatur und eine höhereMore Product Information