Automatisiertes Hybridmikroskop (aufrecht + invertiert + fluoreszent + Durchlicht), ECHO Revolution
Lieferant: ECHO
Revolution
630-3341EA 2080 CHF
630-3341 630-3340 630-3326 ECHLVIBE0002 630-3356 630-3355 630-3354 630-3342
Automatisiertes Hybridmikroskop (aufrecht + invertiert + fluoreszent + Durchlicht), ECHO Revolution
Mikroskope
Dieses automatisierte ‚All-in-One‘-Hybridmikroskop kann für aufrechte und invertierte Beobachtungsmethoden verwendet werden.
  • Lebendzellen-Imaging - Anzeigen und Erfassen von lebenden Proben mit automatisierter Zeitraffer-Mikroskopie
  • Inkubator für Mikroskopbühne (optional) - Gewährleistet optimale Bedingungen für die Aufrechterhaltung der Lebensfähigkeit der Probe
  • Mehrkanal - Erfassen und Überlagern mehrerer Fluoreszenzkanäle
  • Mehrpunkt - Festlegen mehrerer Punkte, die im Laufe der Zeit angezeigt und erneut aufgerufen werden sollen
  • Stitching - Erfassung und Zusammenfügen von Bildern mit großem FOV und hoher Auflösung
  • Z-Stack - Erfassen und stapeln Sie Bilder in mehreren Fokusebenen
  • Autofokus - Automatische Suche und Verfolgung der besten Z-Ebene(n) für den Fokus
  • Hyperscan - Hochgeschwindigkeits-Stitching
5 MP Monochrom-Kamera und 5MP CMOS Hellfeld-Farbkamera Intelligenter Objektivrevolver - Ermöglicht der Softwareschnittstelle die automatische Erkennung des verwendeten Objektivs. Hyperscan-Software (optional) - ultraschnelles Scannen und Mosaikbild-Stitching bei Hochgeschwindigkeits-Kamera-Bildraten.
Beleuchtungstechnik: Hellfeld- und Epifluoreszenz (Phasenkontrast optional erhältlich) Ultrahelle LEDs mit 50000 Stunden Lebensdauer. Touchscreen-Funktionen steuern Kameras und Beleuchtung und ersetzen manuelle Revolver und Hebel. Herkömmliche Okulare werden zur einfacheren Anzeige durch einen Touchscreen 28-Zoll-PixelSense™ ersetzt. Die aufrechte Beobachtungsmethode ist ideal zum Betrachten von Objektträgern. Nützlich für Anwendungen mit Wasser-Immersion. Die invertierte Beobachtungsmethode eignet sich zum Betrachten von lebenden Proben in Flüssigkeitskammern wie Schalen und Well-Platten. Es ermöglicht auch eine einfachere Manipulation von Proben. Ideal für Anwendungen mit großem Arbeitsabstand.
Bestellinformation: Wird durch Objektive, Filter,LEDs und Kondensoren komplettiert (alle separat erhältlich).
Lieferumfang: Lieferung mit 28-Zoll-PixelSense ™-Touchscreen, Tastatur und Maus, motorisiertem Epifluoreszenz-Filterrad, Hellfeld- und Fluoreszenzkamera, Netzteil und automatisiertem Präzisions-X/Y-Tisch und Linsentuch.