Aufrechte Mikroskope, biologisch, Panthera C2
Lieferant: MOTIC
1100104601132 1100104601142 1100104601131 1100104601141 1100104601162
630-3452EA 2740 CHF
630-3452 630-3454 630-3451 630-3453 630-3455
Aufrechte Mikroskope, biologisch, Panthera C2
Mikroskope
Panthera C2, die neue Linie aufrechter Mikroskope von Motic, revolutioniert das herkömmliche Mikroskopkonzept durch die Schaffung eines intelligenten Mikroskops. Sein Design, zusammen mit seiner neuen Optik und seinen digitalen Möglichkeiten, macht es zum Mikroskop von morgen. Ihr perfekter Laborkamerad.
  • Motic LightTracer: Lichtspeicher, Schlafmodus (automatisches Ein-Aus), Nasenstück, LED-Lichtintensitätsanzeige, einzigartiger gestelloser Tisch, kompakt und mit doppeltem Objektträgerhalter
  • Kodierter Objektivrevolver - UC-Weitfeld-Okulare 10×/22mm
  • Digitaler Multifunktionsknopf
  • LED-Beleuchtung, wobei ein roter LED-Streifen am Revolver die Lichtintensität anzeigt
  • Einfache Austauschbarkeit HAL/LED
  • 22 mm Sichtfeld
Ein neues Weltklasseniveau, verpackt in einer revolutionären technischen Zukunftslösung. Panthera C2 Trinokulares Mikroskop für Life Sciences: Ihr Instrument für anspruchsvolle Anwendungen. Dieses Modell mit einer kompletten Reihe neuer UC-Plan-Achromaten mit einem Sichtfeld von 22 mm vereinfacht herausragende Leistungen. Der patentierte gestelllose Tisch trägt einen einzigartigen Dual-Slide-Halter für die Einhandbedienung. Die Beleuchtung erfolgt durch eine 30-W-Halogenlichtquelle, austauschbar mit 3-W-LEDs, in einem Full-Koehler-Setup. Das Motic LightTracer-System mit kodiertem Nasenbügel, einem eingebauten Energiesparmodus (Auto ON/OFF) und einer LED-Feedback-Anzeige trägt dazu bei, Ihren Arbeitsablauf zu vereinfachen.
Weitfeld UC-WF10X/22 mm mit +/- 5 Dioptrieneinstellung an beiden Okularen und Gummiaugenmuschel. Binokular- oder Trinokularkopf, Siedentopftyp, 25° geneigt, 360° drehbar (platzsparend), 360° schwenkbar (optional Lichtteilung, fest 50:50). Koaxiale Grob- und Feinknöpfe, Feinfokusgenauigkeit 2 μm.
Die Phasen- und Simple-Phasen-Modelle sind mit Infinity CCIS® UC-Plan-Achromatic-Objektiven (Pb-frei) 4×, 10×, Ph40X/0,65/S ausgestattet.
Zertifizierungen: CE-Zertifikat gemäß Vorgabe 2014/30/EU.
Bestellinformation: Die Garantie beträgt 2 Jahre auf elektrische Teile, 5 Jahre auf mechanische und optische Teile.
Lieferumfang: Lieferung mit Staubschutzhülle, Netzkabel, Inbusschlüssel, Immersionsöl (5 ml), Blaufilter, Halogenlampe und LED-Modul. Das Phasenmodell wird auch mit einem Zentrierteleskop geliefert. Das einfache Phasenmodell wird neben einem Zentrierteleskop auch mit einem Phasenschieber PH2 geliefert.
Verpackung: Room transport storage. 1 Box, 32×47×69cm, 12 kg.
Bitte beachten Fragil.