Lösung aus Salzen für die Zellkultur, Dulbecco's phosphatgebufferte Salzlösung (DPBS), VWR®
Lieferant: VWR Chemicals
392-0433EA
14.1
CHF
392-0433
392-0434
392-0440
Lösung aus Salzen für die Zellkultur, Dulbecco's phosphatgebufferte Salzlösung (DPBS), VWR®
Puffer
Gewebekultur-Puffer
DPBS ist eine bei der Zellzählung häufig zum Verdünnen, zum Spülen von Zellen und als Puffer in vielen chromatographischen Verfahren verwendete Salzlösung. DPBS wird auch im FACS-Verfahren (Fluoreszenz-aktivierte Zellsortierung) zum Waschen und Resuspendieren von Zellen während des Dissoziationsprozesses sowie für viele analytische Verfahren oder biochemische Behandlungen verwendet.
Für Anwendungen, bei denen Ca²⁺- und Mg²⁺-Ionen die Enzymaktivität stören (z. B. Trypsin), ist DPBS:
- Ohne Calcium
- Ohne Magnesium