Aufbereitungssysteme für ultrareines Wasser, Milli-Q® EQ 7000
Lieferant: Merck
EQ7000HMI SMEQ00KT WMEQ0DKT WMEQ0RKT BTEQ0DKT
171-1399EA 2320 CHF
171-1399 171-1429 171-1430 171-1431 171-1478
Aufbereitungssysteme für ultrareines Wasser, Milli-Q® EQ 7000
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Um zuverlässige, qualitativ hochwertige wissenschaftliche Ergebnisse liefern zu können, benötigen Sie Reinstwasser von gleichbleibend hoher Qualität. Das Milli-Q® EQ 7000 Reinstwassersystem ist darauf ausgelegt, eine gleichbleibende Reinstwasserqualität zu erzeugen [spezifischer Widerstand 18,2 MΩ·cm @ 25 °C; Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) ≤5 ppb], der an die spezifischen Anwendungsanforderungen jedes Anwenders angepasst werden kann. Darüber hinaus sorgen eine Reihe intelligenter Designfunktionen für eine mühelose, bedarfsmäßige Wasserabgabe. Ein Reinstwassersystem, entwickelt von Wissenschaftlern für Wissenschaftler.
  • Drei Flussraten oder volumetrische One-Touch-Dosierung
  • Montage nach Ihren Vorstellungen, bis zu 3 m vom System entfernt
  • Vertrauen in die Arbeit dank 'Check and Dispense'-Lampen
  • Mehrere platzsparende Montageoptionen: auf oder unter der Bank oder an der Wand
  • Passen Sie die Wasserqualität mit anwendungsspezifischen Endfiltern an
  • Dank Fußpedal ist auch eine freihändige Entnahme möglich
  • Ein großer, intuitiver Touchscreen vereinfacht die Nutzung des Systems und den Datenzugriff
  • Displaymontage nach Ihren Vorstellungen, bis zu 3 vom System entfernt
  • Eine schnelle Qualitätsüberwachung sichert jede Entnahme
  • Inline-proprietäre TOC-Indikatormessungen am Verwendungsort
Wählen Sie die für Sie passende Installationsmöglichkeit aus. Das Milli-Q® EQ 7000-System kann in einer kompakten Tischkonfiguration installiert werden, wobei der Q-POD® Abgabepunkt und der Touchscreen direkt an der Produktionseinheit befestigt sind. Sie können auch eine wandmontierte Anordnung mit Spender und/oder oder Bildschirm in bis zu 3 m Entfernung von der Haupteinheit installieren.
Installationsoptionen für Produktionseinheiten: Tisch; Untertisch; oder Wandmontage.
Q-POD® Spender- und Touchscreen-Optionen: Am System montiert; oder an der Wand montiert, bis zu 3 m vom System entfernt.
Optionen für Reinwasser*-Einspeisung aus einem: Verteilungskreislauf; oder Milli-Q® Reinwasserspeicherlösung (* Speisewasser muss mit einer der folgenden Reinigungstechnologien vorbehandelt werden: Elix® Elektrodeionisation (EDI), Deionisation (DI), Umkehrosmose (RO) oder Destillation).
Zertifizierungen: Erfüllt oder übertrifft die von den folgenden Organisationen beschriebenen Wasserqualitätsspezifikationen: Europäische Pharmakopöe, US-Pharmakopöe, Japanische Pharmakopöe, Chinesische Pharmakopöe, ASTM® D1193, ISO 3696, Chinesischer Nationaler Standard GB/T 6682, Chinesischer Nationaler Standard GB/T 33087, JIS K 0557, Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI®).
Bestellinformation: Teilweise im Lieferumfang des Hauptsystems enthaltenes Zubehör. Für ein komplettes System müssen empfohlene Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien zusätzlich bestellt werden.
Lieferumfang: Modell 171-1413 beinhaltet nur eine EQ7000 Reinigungseinheit.
Modell 171-1432 enthält eine EQ7000-Reinigungseinheit, eine Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS), einen Q-Pod und einen Systemmontagesatz für den Q-Pod.
Modell 171-1433 enthält eine EQ7000-Reinigungseinheit, eine Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS), einen Q-Pod und einen Systemmontagesatz für den Q-Pod und für die MMS.