Kaliumpermanganat 0,02 mol/l 0,1 N in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung standardised against ferrous ethylenediammonium sulphate
Lieferant: VWR Chemicals
31456.295EA 67.6 CHF
31456.295
Kaliumpermanganat 0,02 mol/l 0,1 N in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung standardised against ferrous ethylenediammonium sulphate
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
MDL Number: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2% accuracy) 0.01996 - 0.02004 mol/L
NIST traceable Confirmed
Conforms to Reag.Ph.Eur. Passes test
Standardised against C₂H₈N₂.Fe.2H₂SO₄ Passes test