NANOCOLOR® Photometrische Rundküvettenteste für totalen Stickstoff
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Photometrisches Testkit zur Bestimmung von totalem Stickstoff in Wasserproben.
- Messung direkt im Teströhrchen, spart Zeit und verringert die Exposition gegenüber chemischen Reagenzien
- Barcodierte Rundküvetten für einfachen Testaufruf in NANOCOLOR® Spektralphotometern
- Präzise vordosierte Reagenzien mit gleichbleibend hoher Qualität von Charge zu Charge
- Farbige Piktogramm-Anleitungen und einfache Handhabung der Rundküvetten
- 16 mm (AD) Rundküvetten für einfaches Pipettieren
Die Testkits werden in 16-mm-(AD)-Röhrchen bewertet. Sie sind auf NANOCOLOR® Photometern vorprogrammiert und auch mit METTLER TOLEDO Easy VIS und Easy UV kompatibel. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Anmerkung: Messbereich auf NANOCOLOR VIS II
Bestellinformation:
Lieferumfang: Lieferung in 2 robusten Boxen mit 20 Teströhrchen zur Zersetzung und 20 Reagenzgläser zur Analyse.