Gammasterilisierte Reinraum-Schreibstifte, BIC®
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
S01PENBLK S01PENBLUE S02PENBLK S02PENBLUE S05PENBLK S05PENBLUE S10PENBLK S10PENBLUE
129-3107EA 2020 CHF
129-3107 129-3108 129-3117 129-3118 129-2940 129-2941 129-2946 129-2947
Gammasterilisierte Reinraum-Schreibstifte, BIC®
Schreibstifte Reinraumstifte
Diese Stifte und Marker eliminieren die mit Oberflächendesinfektionsverfahren verbundenen Risiken.
  • Chargenkontrolliert
  • Gebrauchsfertig
  • In leicht zu öffnende Tyvek®-Peelbeutel verpackt
  • Minimieren Kontaminationsrisiken
  • Vereinfacht die SOP-Konformität
  • Vermeidet das Abwischen verunreinigter Schreibgeräte
CRP bietet gammabestrahlte Stifte und Marker für den Komfort in pharmazeutischen Reinraumabläufen an. Hierbei handelt es sich um eine „gebrauchsfertige Option“, wenn eine Sterilisation vor Ort nicht möglich ist oder die Oberflächensterilisation nicht ausreicht. Die saubere Tyvek®-Peelbeutelverpackung ermöglicht eine wirksame Oberflächendekontamination und eine einfache Einbringung in den Reinraum durch die Materialschleuse.
Zertifizierungen: Bestrahlungszertifikate sind in jeder Sendung enthalten.