Gammasterilisierte Reinraum1marker, Sharpie®
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
S01UFMARKBLK S01UFMARKBLUE S01FMARKBLK S01FMARKBLUE S01RETMARKBLK S01RETMARKBLUE S02UFMARKBLK S02UFMARKBLUE S02FMARKBLK S02FMARKBLUE S05UFMARKBLK S05UFMARKBLUE S05FMARKBLK S05FMARKBLUE S10UFMARKBLK S10UFMARKBLUE S10FMARKBLK S10FMARKBLUE
129-3113EA 3680 CHF
129-3113 129-3114 129-3105 129-3106 129-3109 129-3110 129-3119 129-3120 129-3115 129-3116 129-2942 129-2943 129-3121 129-3057 129-2948 129-2949 129-2944 129-2945
Gammasterilisierte Reinraum1marker, Sharpie®
Schreibstifte Reinraumstifte
Diese Stifte und Marker eliminieren die mit Oberflächendesinfektionsverfahren verbundenen Risiken.
  • Chargenkontrolliert
  • Gebrauchsfertig
  • In leicht zu öffnende Tyvek®-Peelbeutel verpackt
  • Minimieren Kontaminationsrisiken
  • Vereinfacht die SOP-Konformität
  • Vermeidet das Abwischen verunreinigter Schreibgeräte
CRP bietet gammabestrahlte Stifte und Marker für den Komfort in pharmazeutischen Reinraumabläufen an. Hierbei handelt es sich um eine „gebrauchsfertige Option“, wenn eine Sterilisation vor Ort nicht möglich ist oder die Oberflächensterilisation nicht ausreicht. Die saubere Tyvek®-Peelbeutelverpackung ermöglicht eine wirksame Oberflächendekontamination und eine einfache Einbringung in den Reinraum durch die Materialschleuse.
Zertifizierungen: Bestrahlungszertifikate sind in jeder Sendung enthalten.