Schutzkappen aus Polypropylen mit Zugband
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
MFNWHD04 MFNWHD05 MFNWHD06 MFNWHD07 MFNWHD08 MFNWHD09 MFNWHD12 MFNWHD16 MFNWHD18
129-3067EA 2500 CHF
129-3067 129-3068 129-3069 129-3070 129-3071 129-3072 129-3073 129-3074 129-3075
Schutzkappen aus Polypropylen mit Zugband
Überzüge
Schützt gereinigte, unsterile Produktionsschläuche vor externen Kontaminationsquellen.
  • In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Reduziert Arbeitskosten
  • Reiß- und stichfest
  • Praktisch verpackt zu 100 je versiegeltem Polybeutel.
Diese Schutzkappen aus Polypropylen sind eine gute Wahl für nicht sterile pharmazeutische Herstellungsbetriebe. Kann als saubere Geräteabdeckung zum Schutz von Prozessschläuchen verwendet werden.
In 100er-Packungen verpackt, um die Sauberkeit bis zum Gebrauch sicherzustellen.
Lieferumfang: Konformitätszertifikate sind in jeder Sendung enthalten.